Tricyclohexylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261971-1G 261971-25G 261971-5G
SIAL261971-1GEA 68.2 EUR
SIAL261971-1G SIAL261971-25G SIAL261971-5G
Tricyclohexylphosphin, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
Molecular Weight: 280.43 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 78
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2