Tricyclohexylphosphin ≥97%

Lieferant: abcr
Achtung

S15-6150.0005 AB104527.0025 AB104527.0005
ABCRS15-6150.0005EA 0 EUR
ABCRS15-6150.0005 ABCRAB104527.0025 ABCRAB104527.0005
Tricyclohexylphosphin ≥97%
Tricyclohexylphosphine

Phosphine

Formel: C₁₈H₃₃P
Siedepunkt: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR