Nitroniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitryl tetrafluoroborate
174380250 174380050 174381000
ACRO174380250EA 200 EUR
ACRO174380250 ACRO174380050 ACRO174381000
Nitroniumtetrafluoroborat 97%
Nitroniumtetrafluoroborat
Formel: BF₄NO₂
Molecular Weight: 132.81 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011432
CAS-Nummer: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Assay ≥96.0 %
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %