Nitroniumtetrafluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitryl tetrafluoroborate
B20167.06
B20167.14
B20167.22
B20167.06EA
63.7
EUR
B20167.06
B20167.14
B20167.22
Nitroniumtetrafluoroborat 96%
Nitroniumtetrafluoroborat
Purity: 96%
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011432
Formel:
BF₄NO₂ Molecular Weight: 132,81 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011432 CAS-Nummer: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |