Nitroniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nitryl tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
366153-25G 366153-5G
SIAL366153-25GEA 241 EUR
SIAL366153-25G SIAL366153-5G
Nitroniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Nitroniumtetrafluoroborat
Formel: BF₄NO₂
Molecular Weight: 132,81 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011432
CAS-Nummer: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II