Nitroniumhexafluorophosphat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
13151.06
13151.14
13151.06EA
139
EUR
13151.06
13151.14
Nitroniumhexafluorophosphat
Nitroniumhexafluorophosphat
CAS No.: 19200-21-6
Molecular Formula: NO2PF6
Formula Weight: 190.97
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00031520
Formel:
F₆NO₂P Molecular Weight: 190,97 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031520 CAS-Nummer: 19200-21-6 EINECS: 242-872-7 UN: 3260 ADR: 8,II |