Nitrosiumhexafluoroantimonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Nitrosylhexafluoroantimonat
006897-10G 006897-50G
FLUO006897-10GEA 202 EUR
FLUO006897-10G FLUO006897-50G
Nitrosiumhexafluoroantimonat
Nitrosiumhexafluoroantimonat
Formel: F₆NOSb
Molecular Weight: 265,76 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042550
CAS-Nummer: 16941-06-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III