Chlordiphenylphosphin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DPPC
347300050 347300250 347301000 347305000
ACRO347300050EA 22.2 EUR
ACRO347300050 ACRO347300250 ACRO347301000 ACRO347305000
Chlordiphenylphosphin 98%
Chlordiphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₀ClP
Molecular Weight: 220,64 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 14 - 16 °C
Dichte: 1,229 g/cm³
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000529
CAS-Nummer: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %