Chlordiphenylphosphin 97%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DPPC
A14241.09 A14241.18 A14241.30
A14241.09EA 30.1 EUR
A14241.09 A14241.18 A14241.30
Chlordiphenylphosphin 97%, Stäbe
Chlordiphenylphosphin
Purity: 97% CAS No.: 1079-66-9 Molecular Formula: C12H10ClP Formula Weight: 220.64 Flash Point: 138°(280°F) Refractive Index: 1.6350 Odour: Acrid Melting Point: 14-16° Boiling Point: 318-321° Beilstein Reference: 512032 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000529
Formel: C₁₂H₁₀ClP
Molecular Weight: 220,64 g/mol
Siedepunkt: 318…321 °C
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,204
Flammpunkt: 138 °C (280 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000529
CAS-Nummer: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II