Chlordiphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DPPC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C39601-100G C39601-25G C39601-500G
SIALC39601-100GEA 147 EUR
SIALC39601-100G SIALC39601-25G SIALC39601-500G
Chlordiphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Chlordiphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₀ClP
Molecular Weight: 220,64 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000529
CAS-Nummer: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II