Diphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
252964-10G 252964-50G
SIAL252964-10GEA 80.9 EUR
SIAL252964-10G SIAL252964-50G
Diphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphin
Formel: C₁₂H₁₁P
Molecular Weight: 186,19 g/mol
MDL: MFCD00003040
CAS-Nummer: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I