Tris(2-methylphenyl)phosphin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(o-tolyl)phosphin
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 161 EUR
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-methylphenyl)phosphin 99%
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molecular Weight: 304,37 g/mol
Siedepunkt: 187 - 192 °C (0,05 -rr)
Schmelzpunkt: 126…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %