Tris(2-methylphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(o-tolyl)phosphin
A12093.06 A12093.03 A12093.14
A12093.06EA 118 EUR
A12093.06 A12093.03 A12093.14
Tris(2-methylphenyl)phosphin ≥98%
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Purity: 98+% CAS No.: 6163-58-2 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 661212
Formel: C₂₁H₂₁P
Molecular Weight: 304.37 g/mol
Siedepunkt: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 122…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9