Tris(2-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tris(o-tolyl)phosphin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
287822-10G 287822-1G
SIAL287822-10GEA 351 EUR
SIAL287822-10G SIAL287822-1G
Tris(2-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molecular Weight: 304.37 g/mol
Siedepunkt: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 125.5
MDL: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9