Tris(3-methylphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(m-tolyl)phosphin
A15372.03
A15372.06
A15372.14
A15372.03EA
35.8
EUR
A15372.03
A15372.06
A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphin ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphin
Purity: 98+%
CAS No.: 6224-63-1
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 658863
Formel:
C₂₁H₂₁P Molecular Weight: 304.37 g/mol Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008532 CAS-Nummer: 6224-63-1 EINECS: 228-312-4 |