Tris(4-methylphenyl)phosphin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050
422330010
ACRO422330050EA
83.3
EUR
ACRO422330050
ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphin 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphin
Formel:
C₂₁H₂₁P Molecular Weight: 304.37 g/mol Siedepunkt: 400 Schmelzpunkt: 145…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008542 CAS-Nummer: 1038-95-5 EINECS: 213-863-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 148 °C |
GC | ≥97.5 % |