Triphenylantimon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Antimontriphenyl, Triphenylstibin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T81809-100G T81809-25G
SIALT81809-100GEA 79.6 EUR
SIALT81809-100G SIALT81809-25G
Triphenylantimon, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimon
Formel: C₁₈H₁₅Sb
Molecular Weight: 353,08 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003000
CAS-Nummer: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III