Triphenylphosphin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phosphortriphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
8.08270.0005EA 23.5 EUR
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
Triphenylphosphin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Molecular Weight: 262.29 g/mol
Siedepunkt: 377
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C