Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phosphortriphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T84409-100G
T84409-500G
T84409-1G
T84409-1KG
T84409-25G
SIALT84409-100GEA
44.9
EUR
SIALT84409-100G
SIALT84409-500G
SIALT84409-1G
SIALT84409-1KG
SIALT84409-25G
Triphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphin
Formel:
C₁₈H₁₅P Molecular Weight: 262.29 g/mol Siedepunkt: 377 Schmelzpunkt: 79 Dichte: 1.194 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003043 CAS-Nummer: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Merck Index: 12,09873 |