Ammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223727-100G
223727-500G
SIAL223727-100GEA
23.9
EUR
SIAL223727-100G
SIAL223727-500G
Ammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Formel:
H₄BF₄N Molecular Weight: 104.84 g/mol Schmelzpunkt: 510 Dichte: 1.87 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD06245785 CAS-Nummer: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 |