Ammoniumbromid 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
199980010
199980250
199982500
ACRO199980010EA
90.6
EUR
ACRO199980010
ACRO199980250
ACRO199982500
Ammoniumbromid 99+% zur Analyse
Ammonium bromide
Formel:
H₄BrN Molecular Weight: 97,94 g/mol Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 452 °C (Subl.) Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011419 CAS-Nummer: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 13,00505 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥99.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
pH | 4.5 to 6.0 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Bromate (BrO3) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Barium (Ba) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Nickel (Ni) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |