Ammoniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
A16258.0CEA
802
EUR
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
Ammoniumbromid ≥99%
Ammonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Formel:
H₄BrN Schmelzpunkt: 452 °C (Subl.) Dichte: 2,429 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011419 CAS-Nummer: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 14,505 |