Ammoniumbromid analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15186.1600 15186.3600 15186.2600 15186.5600
KRAF15186.1600EA 52.7 EUR
KRAF15186.1600 KRAF15186.3600 KRAF15186.2600 KRAF15186.5600
Ammoniumbromid analytisches Reagens
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
Molecular Weight: 97.94 g/mol
Schmelzpunkt: 542
Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR