Ammoniumchlorid 99.5%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
199970010
199975000
199970050
199970250
ACRO199970010EA
68.7
EUR
ACRO199970010
ACRO199975000
ACRO199970050
ACRO199970250
Ammoniumchlorid 99.5%, reinst
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.) Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥99.5 % |
Sulfated ash | ≤0.01 % |
pH | 4.5 to 5.5 (5 % at 20°C) |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |