Ammoniumchlorid ≥99,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
0621-1KGEA
148
EUR
0621-1KG
0621-2.5KG
0621-500G
Ammoniumchlorid ≥99,5% ACS
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Schmelzpunkt: 335 °C Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,001% |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,0002% |
Magnesium | ≤ 0,0005% |
pH (5%, Wasser)@25°C | 4,5 - 5,5 |
Phosphate | ≤ 0,0002% |
Purity | ≥ 99,5% |
Glührückstand | ≤ 0,01% |
Sulphate | ≤ 0,002% |