Ammoniumchlorid ≥99,995%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01143.0050
1.01143.0500
1.01143.0050EA
169
EUR
1.01143.0050
1.01143.0500
Ammoniumchlorid ≥99,995%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molecular Weight: 53,49 g/mol Schmelzpunkt: 335 °C (Subl., Lit.) Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (metallic) | ≥ 99.995 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.050 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 5.0 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 0.50 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.010 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 0.010 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 0.10 ppm |
K (Potassium) | ≤ 5.00 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 0.10 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.050 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 0.010 ppm |
Na (Sodium) | ≤ 1.0 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.010 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.010 ppm |
Sr (Strontium) | ≤ 0.50 ppm |
Tl (Thallium) | ≤ 0.010 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 0.010 ppm |