Ammoniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Salmiak
21235.297EA 51.6 EUR
21235.297 21235.468 21235.366
Ammoniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
Molecular Weight: 53,49 g/mol
Schmelzpunkt: 335 °C
Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Sulfat) Max. 100 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm