Ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Salmiak
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254134-100G
254134-25G
254134-5G
SIAL254134-100GEA
441
EUR
SIAL254134-100G
SIAL254134-25G
SIAL254134-5G
Ammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Schmelzpunkt: 335 °C Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |