Ammoniumcarbonat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: HirschhornsalzAmmoniumcarbonat
ACRO401130250EA 27.6 EUR
ACRO401130250 ACRO401130010 ACRO401130025
Ammoniumcarbonat ACS
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %