Ammoniumcarbonat (∼30% NH₃ )
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
A13955.0B
A13955.0I
A13955.0BEA
35.9
EUR
A13955.0B
A13955.0I
Ammoniumcarbonat (∼30% NH₃ )
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 60 °C (Subl.) Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 14,508 |