Ammoniumcarbonat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
15188.1600
15188.3600
15188.5600
KRAF15188.1600EA
42
EUR
KRAF15188.1600
KRAF15188.3600
KRAF15188.5600
Ammoniumcarbonat analytisches Reagens
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96.09 g/mol Schmelzpunkt: 58 Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...