Ammoniumcarbonat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
21217.295EA
79.4
EUR
21217.295
21217.260
Ammoniumcarbonat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Mischung aus ca. äquimolaren Anteilen von Ammoniumcarbonat NH4CO2NH2 und Ammoniumhydrogencarbonat NH4HCO3
Formel:
(NH₄)₂CO₃ Molecular Weight: 96,09 g/mol Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,500 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010890 CAS-Nummer: 10361-29-2 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NH3) | 30.0 - 34.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |