Ammoniumhydrogencarbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ammoniumbicarbonat
A18566.0E A18566.36
A18566.0EEA 62 EUR
A18566.0E A18566.36
Ammoniumhydrogencarbonat ≥98%
Ammoniumhydrogencarbonat
Purity: 98% CAS No.: 1066-33-7 Molecular Formula: (NH4)HCO3 Formula Weight: 79.06 Odour: Like ammonia Melting Point: ca 60° dec. Beilstein Reference: 4329606 Merck Reference: 14,497 MDL No.: MFCD00012138
Formel: NH₄HCO₃
Molecular Weight: 79.06 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 60 °C (Zers.)
Dichte: 1.586
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497