Ammoniumhydrogencarbonat zA

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Ammoniumbicarbonat

15195.1600 15195.3600 15195.5600
KRAF15195.1600EA 25.1 EUR
KRAF15195.1600 KRAF15195.3600 KRAF15195.5600
Ammoniumhydrogencarbonat zA
Ammoniumhydrogencarbonat
Formel: NH₄HCO₃
Molecular Weight: 79.06 g/mol
Schmelzpunkt: 35
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012138
CAS-Nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR