Ammoniumfluorid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Fluoroammonium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
1.01164.0250EA 84.6 EUR
1.01164.0250 1.01164.1000 1.01164.9025
Ammoniumfluorid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Ammonium fluoride
Formel: NH₄F
Molecular Weight: 37.04 g/mol
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 37.04 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials