Ammoniumfluorid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fluoroammonium
21252.263EA
122
EUR
21252.263
21252.460
Ammoniumfluorid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammonium fluoride
Formel:
NH₄F Molecular Weight: 37,04 g/mol Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011423 CAS-Nummer: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN: 2505 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00524 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Ammonium hydrogen difluoride | Max. 1 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Water | Max. 5 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 30 ppm |
Na (Sodium) | Max. 80 ppm |