Ammoniumhexafluorogermanat(IV) ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43179.14
43179.06
43179.14EA
241
EUR
43179.14
43179.06
Ammoniumhexafluorogermanat(IV) ≥99,99% (Metall-Basis)
Ammoniumhexafluorogermanat(IV)
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Formel:
H₈F₆GeN₂ Schmelzpunkt: 380 °C Dichte: 2,564 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010880 CAS-Nummer: 16962-47-3 EINECS: 241-037-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |