di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
0569-1KGEA
238
EUR
0569-1KG
0569-2.5KG
0569-500G
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98% ACS
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,001% |
Chloride | ≤ 0,001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0,001% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,001% |
Magnesium | ≤ 0,0005% |
Nitrate | ≤ 0,003% |
pH (5%, Wasser)@25°C | 7,7 - 8,1 |
Potassium | ≤ 0,005% |
Purity | ≥ 98% |
Sodium | ≤ 0,005% |
Sulphate | ≤ 0,01% |