di-Ammoniumhydrogenphosphat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch

15228.3600 15228.5600 15228.2600 15228.6600 15228.7500
KRAF15228.3600EA 68.3 EUR
KRAF15228.3600 KRAF15228.5600 KRAF15228.2600 KRAF15228.6600 KRAF15228.7500
di-Ammoniumhydrogenphosphat, reinst
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR