di-Ammoniumhydrogenphosphat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
15229.1600 15229.3600 15229.5600 15229.2600
KRAF15229.1600EA 55.5 EUR
KRAF15229.1600 KRAF15229.3600 KRAF15229.5600 KRAF15229.2600
di-Ammoniumhydrogenphosphat analytisches Reagens
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132.06 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Dichte: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546