di-Ammoniumhydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01207.0500 1.01207.9050
1.01207.0500EA 50.11 EUR
1.01207.0500 1.01207.9050
di-Ammoniumhydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 690 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.05 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.619 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)