di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
21311.234EA
38.5
EUR
21311.234
21311.291
21311.460
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Molecular Weight: 132,06 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
pH (20°C) | About 8 |
pH (25°C; 5 %) | 7.7 - 8.1 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.001 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.01 % |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.003 % |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.005 % |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.005 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |