di-Ammoniumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09839-1KG 09839-250G 09839-50G
SIAL09839-1KGEA 278 EUR
SIAL09839-1KG SIAL09839-250G SIAL09839-50G
di-Ammoniumhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132.06 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Dichte: 1.619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546