Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98%, Pro-Pure, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M133-100GEA 108 EUR
M133-100G M133-25G
Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98%, Pro-Pure, Proteomik-Qualität
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Tested to be nuclease-, DNase- and/or protease-free where applicable. Appropriate for use in proteomic research applications.
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride & Chlorate ≤ 0,001%
DNase Keine nachgewiesen
Electrophoresis (P/F) Pass
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,005%
Insolubles ≤ 0,005%
Eisen ≤ 0,001%
Mangan ≤ 0,00005%
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 98%
Glührückstand ≤ 0,05%
RNase Keine nachgewiesen
Titrable Free Acid ≤ 0,04 meq/g