Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
21300.293EA
75
EUR
21300.293
21300.260
Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Molecular Weight: 228,2 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 0.05 % |
Insolubility in water | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 2 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |