Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
13375.01
13375.03
13375.05
SERA13375.01EA
23.4
EUR
SERA13375.01
SERA13375.03
SERA13375.05
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Molecular Weight: 228.2 g/mol Schmelzpunkt: 120 Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,00545 |