Ammoniumthiocyanat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 81.6 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
Ammoniumthiocyanat 99+%, reinst
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Schmelzpunkt: 149 °C
Dichte: 1,3 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm