Ammoniumthiocyanat ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
21344.237EA
71.2
EUR
21344.237
21344.294
21344.460
Ammoniumthiocyanat ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Ammoniumthiocyanat
Formel:
NH₄SCN Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011428 CAS-Nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.5 % |
pH (20°C; 5 %) | 4.2 - 5.8 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.025 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Substances reducing iodine | Max. 0.4 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
S (Sulphide) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 4 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 4 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |