Ammoniumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumfluorosilicat
43184.09 43184.30 43184.18
43184.09EA 77.8 EUR
43184.09 43184.30 43184.18
Ammoniumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammoniumhexafluorosilicat
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Formel: H₈F₆N₂Si
Molecular Weight: 178,15 g/mol
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527