Ammoniumhexafluorosilicat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumfluorosilicat
69100.A1
69100.A7
69100.30
69100.A1EA
112
EUR
69100.A1
69100.A7
69100.30
Ammoniumhexafluorosilicat ≥98%
Ammoniumhexafluorosilicat
Purity: 98%
CAS No.: 16919-19-0
Molecular Formula: (NH4)2SiF6
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
UN No.: 2854
MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Formel:
H₈F₆N₂Si Molecular Weight: 178,15 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010887 CAS-Nummer: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 UN: 2854 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,527 |